CLL1221
Safe Harbor Landing Pad Cell Line Jurkat T-Lymphocytes
human male peripheral blood (Source Disease: Acute T cell leukemia)
Sinonimo/i:
T-Lymphocyte Cell Line
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Safe Harbor Landing Pad Cell Line Jurkat T-Lymphocytes,
Origine biologica
human male peripheral blood (Source Disease: Acute T cell leukemia)
Livello qualitativo
Stato
frozen liquid (Vial of Frozen Cells)
Modalità di accrescimento
Suspension
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Descrizione generale
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Qualità
Terreno di coltura
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)