PE/CA-PJ41 (clone D2)
98020207, human oral squamous epithelium
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
PE/CA-PJ41 (clone D2), 98020207
Origine biologica
human mouth (oral)
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human oral squamous cell carcinoma
Descrizione della linea cellulare
PE/CA-PJ41 (clone D2) has been derived from the oral squamous epithelium of a 67 year old female patient. The cell line, also known as Plaepi 41, has been shown to express cytokeratin.
Applicazioni
Cancer Studies
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11,13
D13S317: 11,12
D16S539: 11,13
D5S818: 12
D7S820: 9,11
THO1: 7
TPOX: 8
vWA: 15,19
CSF1PO: 11,13
D13S317: 11,12
D16S539: 11,13
D5S818: 12
D7S820: 9,11
THO1: 7
TPOX: 8
vWA: 15,19
Terreno di coltura
IDMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:8 i.e. seeding at 1-4 x 10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)