Documenti fondamentali
BICR/M1Rk
96112021, rat breast, Fibroblast-like
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
BICR/M1Rk, 96112021
Origine biologica
rat breast
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Fibroblast-like
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Rat Marshall mammary tumour
Descrizione della linea cellulare
BICR/MIRk was established in 1969 from a spontaneous, transplantable mammary tumour (BICR/M1) of a female Marshall rat. The gap-junctionally coupled fibroblastoid cell line expresses connexin 43.
Applicazioni
Electrophysiological studies, immunological assays.
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)