S4945
Anti-SynCAM antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-IGSF4, Anti-Necl-2, Anti-RAI75, Anti-SgIGSF, Anti-Tslc1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 48 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable using suitable for IHC on rat brain perfused with 4% paraformaldehyde
microarray: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using mouse brain and rat brain extract (S1 fraction)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Cadm1(54725)
rat ... Cadm1(363058)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- Anti-SynCAM antibody produced in rabbit has been used in:
- immunoprecipitation
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunostaining
- immunofluorescence
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)