Documenti fondamentali
MOR/CPR
96042333, human lung, Not specified
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica:
human lung
Modalità di accrescimento:
Aggregates in suspension
Cariotipo:
Not specified
Morfologia:
Not specified
Prodotti:
Not specified
Recettori:
Not specified
Malattie correlate:
cancer
Nome del prodotto
MOR/CPR, 96042333
Origine biologica
human lung
Modalità di accrescimento
Aggregates in suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Not specified
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human lung adenocarcinoma, drug-resistant
Descrizione della linea cellulare
MOR/CPR has been developed by growing the parent line, MOR, in increasing concentrations of cisplatin. The cells are cross-resistant to melphalan but show little or no cross-resistance to other platinum compounds. Cisplatin accumulation has been found to be reduced compared to the parent line.
Applicazioni
Analysis of acquired drug resistance
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 1μg/ml cisplatin + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split subconfluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 seeding at 2-4 x 10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. It is recommended to culture the cells without drug after resuscitation until the first passage. These cells produce a
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)