Documenti fondamentali
NCI-H69/LX10
96042331, human lung, Not specified
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
NCI-H69/LX10, 96042331
Origine biologica
human lung
Modalità di accrescimento
Aggregates in suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Not specified
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human small cell lung cancer, drug-resistant
Descrizione della linea cellulare
The drug-resistant cell line NCI-H69/LX10 has been derived from the parent line NCI-H69 (ECACC No 91091802). It is recommended to culture the cells without drug upon resuscitation; add doxorubicine once growth is fully established.
Applicazioni
Drug-resistance studies
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 1.0 μg/ml doxorubicine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9 x 100,000 cells/ml; 5% CO2, 37ºC; resuscitate in drug-free medium and add drug after growth has been established.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)