Documenti fondamentali
COR-L95
96020733, human lung, Not specified
Sinonimo/i:
CORL95 Cells
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica:
human lung
Modalità di accrescimento:
Aggregates in suspension
Cariotipo:
Not specified
Morfologia:
Not specified
Prodotti:
Not specified
Recettori:
Not specified
Malattie correlate:
cancer
Nome del prodotto
COR-L95, 96020733
Origine biologica
human lung
Modalità di accrescimento
Aggregates in suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Not specified
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human lung small cell carcinoma
Descrizione della linea cellulare
The cell line COR-L95 was established from a bronchial biopsy of a 64 year old male. Histology results were consistent with undifferentiated small cell carcinoma.
Applicazioni
Cancer Studies
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9 x 100,000 cells / ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)