SK-N-F1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 94092304, human nerve (bone marrow metastasis), Epithelial-like
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human nerve (bone marrow metastasis)
Confezionamento
tube of 5 μg 94092304-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94092304-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent/aggregates in suspension
Cariotipo
Aneuploid
Morfologia
Epithelial-like
Prodotti
Not specified
Recettori
Transferrin receptor
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
metastasis
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Profilo DNA
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11,14
D16S539: 11,12
D5S818: 12,13
D7S820: 8,9
THO1: 6,9.3
TPOX: 8,9
vWA: 16,17
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)