Documenti fondamentali
PORTHOS
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
Porcine thyroid
Confezionamento
tube of 5 μg 93122323-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93122323-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Thyroglobulin, plasminogen activator (u-PA)
Recettori
Thyrotropin, insulin, Insulin Growth Factor (IGF-1), hydrocortisone
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Porcine thyroid epithelial
Descrizione della linea cellulare
Derived from porcine thyroid. The cells have been adapted to grow in low serum (0.1%) media.
Applicazioni
Regulation of thyroid cell metabolism
Terreno di coltura
Click:RPMI (1:1) + 10μg/ml Insulin + 10mM Hydrocortisone + 5μg/ml Transferrin + 10ng/ml glycyl-L-histydyl-L-lysine acetate + 10ng/ml somatostatin + 10mU/ml Thyroid Stimulating Hormone (TSH) + 2mM Glutamine + 0.1% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 seeding at 2 x 10 4 cells/cm2 using 0.05% trypsin/0.025% EDTA in Puck F saline; 2.5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)