PD5
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Origine biologica
Porcine kidney
Confezionamento
tube of 5 μg 93120830-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93120830-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Porcine kidney
Descrizione della linea cellulare
PD5 can be used to investigate the antigenic relationship between transmissible gastro-enteritis virus (TGEV), feline infectious peritonitis virus (FIPV) and canine coronavirus (CCV) at the levels of the individual viral polypeptides.
Applicazioni
Virus studies, particularly coronaviruses
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 I.e. seeding at 2-4 x 10,000 cells/cm2 using trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)