Documenti fondamentali
EZZ (TOU II-4)
93093003, human blood, Lymphoblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica:
human blood
Modalità di accrescimento:
Suspension
Cariotipo:
Not specified
Morfologia:
Lymphoblast
Prodotti:
Not specified
Recettori:
Not specified
Malattie correlate:
cancer
Nome del prodotto
EZZ (TOU II-4), 93093003
Origine biologica
human blood
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Lymphoblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human B cell lymphocyte, EBV transformed
Descrizione della linea cellulare
Peripheral blood lymphocytes from a male Tunisian, immortalised by EBV transformation. The cell line contains the following deletions, at the homozygous state, in the human immunoglobulin heavy chain constant region locus (IGH chromosome 14q32.3): deletion I (del G1-EP1-A1-GP-G2-G4) Gm-Am genotype Gm b; -; -A2m2/Gm b ; -; -A2m2. Gm allotypes are indicated in the order G3m; G1m; G2m. The absence of G1m and G2m allotypes due to the deletion of the IGHG1 and IGHG2 genes is indicated by (-). The EZZ deletion (deletion I), which encompasses 160 kb involves two highly homologous regions located 13 kb downstream of IGHG3 and 13 kb downstream of IGHG4.
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures at 5-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)