Documenti fondamentali
DBTRG.05MG
93061119, human brain, Glial
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
DBTRG.05MG, 93061119
Origine biologica
human brain
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 87-91, hypotetraploid
Morfologia
Glial
Prodotti
Not specified
Recettori
Epidermal growth factor (EGF) R
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human glioblastoma
Descrizione della linea cellulare
Derived from an adult female with glioblastoma multiforme treated with local brain irradiation and multi drug chemotherapy. By flow cytometry these cells were almost 100% positive for MHC Class I.
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10,11
D13S317: 9
D16S539: 12
D5S818: 12,13
D7S820: 11
THO1: 8
TPOX: 8
vWA: 15,16
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 1% HT + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)