MPC-11
91031103, mouse blood, Lymphoblast
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
MPC-11, 91031103
Origine biologica
mouse blood
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Modal no. 67-70
Morfologia
Lymphoblast
Prodotti
Immunoglobulin G (IgG2b), half molecules, light chain dimers, free light chains
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse BALB/C Myeloma
Descrizione della linea cellulare
Established from the Merwin plasma cell tumour-II carried in BALB/c mice. Resembles the parent tumor in that they both produce fully assembled gamma globulin molecules (IgG2b) as well as half molecules, light chain dimers and free light chains. The MPC-11 produces 5-6 picograms of IgG2b per cell per minute.
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 20% Horse Serum (HS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 2-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)