Documenti fondamentali
RAMOS (RA.1)
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 91030710, human lymph, Lymphoblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
human lymph
Confezionamento
tube of 5 μg 91030710-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91030710-1VL
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Modal no. 45 hypodiploid
Morfologia
Lymphoblast
Prodotti
Not specified
Recettori
IL-4, low affinity IgE (CD23)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human Caucasian Burkitt′s lymphoma
Descrizione della linea cellulare
This cell line is EBV-genome-negative but expresses EBV receptors and can be converted into a permanent EBV-positive line.
Applicazioni
Tumourigenicity and virus studies: EBV
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 2-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)