Key Documents
WIL2 NS
90112121
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
human spleen
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Lymphoblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Categorie correlate
Origine della linea cellulare
Human Caucasian B lymphocyte
Descrizione della linea cellulare
A non secreting B lymphocyte variant of WIL-2, which was originally isolated from the spleen of a Caucasian male with hereditary spherocytic anaemia.
Applicazioni
Carcinogenesis studies
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11
D16S539: 11,12
D5S818: 12,13
D7S820: 9,12
THO1: 8,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 17,20
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 2x100,000 to 1,000,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.