GS-109-V-63
90110503, human skin, Fibroblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
GS-109-V-63, 90110503
Origine biologica
human skin
Confezionamento
tube of 5 μg 90110503-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90110503-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Modal no. 46
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human Caucasian skin fibroblast Gardner′s syndrome
Descrizione della linea cellulare
Derived from a 13 year old Caucasian male with Gardner′s syndrome, an autosomal dominant condition which predisposes to carcinoma and multiple polyps of the colon. The modal chromosome number was 46, occurring in 60% of cells.
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11
D13S317: 11,12
D16S539: 12,13
D5S818: 11,12
D7S820: 9,10
THO1: 7,8
TPOX: 8,11
vWA: 14,17
CSF1PO: 11
D13S317: 11,12
D16S539: 12,13
D5S818: 11,12
D7S820: 9,10
THO1: 7,8
TPOX: 8,11
vWA: 14,17
Terreno di coltura
EMEM (HBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split semi-confluent cultures 1:2 i.e. seeding at 4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C. Monolayer should form in a 25cm2 flask in 3-4 days.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)