Documenti fondamentali
CHP 4 (W.W.)
90102537, human skin, Fibroblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
CHP 4 (W.W.), 90102537
Origine biologica
human skin
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 46
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human skin asymptomatic Galactosemia
Descrizione della linea cellulare
Derived from skin tissue taken from an 8 year old male with asymptomatic galactosemia, despite lacking red cell galactose-1-phosphate uridyl transferase. Sibling of CHP 3 (M.W.) (Sigma catalogue no. 90102536) with the same enzyme deficiency that was symptomatic. Cultures will retain characteristics for at least 30 passages. Ethnicity: Black.
Applicazioni
Enzyme deficiency
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 2% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 2% Vitamins + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:3 i.e. seeding at 3-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)