Documenti fondamentali
NCTC 4093
90102530, mouse embryo, Fibroblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica:
mouse embryo
Modalità di accrescimento:
Adherent
Cariotipo:
Modal no. 71-73; hypotetraploid
Morfologia:
Fibroblast
Prodotti:
Not specified
Recettori:
Not specified
Nome del prodotto
NCTC 4093, 90102530
Origine biologica
mouse embryo
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Modal no. 71-73; hypotetraploid
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse C57B1/KaLw embryo
Descrizione della linea cellulare
Derived by cloning from a parent line produced from normal mouse embryo tissue (C57B1/KaLw). The cells have spontaneously transformed in vitro. The cells are negative for polyoma virus infection but are susceptible to the virus.
Applicazioni
Transformation and virus studies: Polyoma virus
Terreno di coltura
NCTC 135 100% + 2mM Glutamine.
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using mechanical methods to dislodge the cells (e.g. scraping); 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)