RR1022
90102526, rat unknown/unspecified, Epithelial
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
RR1022, 90102526
Origine biologica
rat unknown/unspecified
Confezionamento
tube of 5 μg 90102526-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90102526-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 42
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Rat Amsterdam Schmidt-Ruppin sarcoma
Descrizione della linea cellulare
Derived from a Rous sarcoma virus (Schmidt-Ruppin strain) induced tumour in an inbred Amsterdam rat. The cells are highly tumorigenic in new-born rats and also chickens. There is some evidence that the cell line is latently infected with the virus.
Applicazioni
Tumourigenicity and virus studies: Rous sarcoma virus
Terreno di coltura
Medium 199 (HBSS) + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)