LA-4
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse lung
Confezionamento
tube of 5 μg 90040512-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90040512-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Unstable, range 38-256 chromosomes
Morfologia
Epithelial-like
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse A/He lung adenoma
Descrizione della linea cellulare
Isolated from a urethan-induced lung adenoma of a 28 week old A/He strain mouse. The cells incorporate high levels of 14C-choline into lecithin. C-type particles have been observed in some cultures.
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Terreno di coltura
Ham′s F12 + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:3 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)