Documenti fondamentali
TB1 Lu (NBL-12)
90020805, bat lung, Epithelial
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
TB1 Lu (NBL-12), 90020805
Origine biologica
bat lung
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 48
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Bat lung
Descrizione della linea cellulare
Derived from the lung of an adult female bat. Rabies virus produces CPE in this cell line. The cells have been demonstrated to propagate for 20 more passages beyond passage 69.
Applicazioni
Virus studies: rabies virus
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:8 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)