Documenti fondamentali
153BR
90011808, human skin, Fibroblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica:
human skin
Modalità di accrescimento:
Adherent
Cariotipo:
Not specified
Morfologia:
Fibroblast
Prodotti:
Not specified
Recettori:
Not specified
Nome del prodotto
153BR, 90011808
Origine biologica
human skin
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human skin fibroblast
Descrizione della linea cellulare
Established from a biopsy of a normal 56 year old male. The cells have been used in radiation survival studies. EBV-transformed lymphocytes designated LB185 (Sigma Catalogue number. 98062318) have been isolated from the same individual. This has been confirmed by STR profiling at ECACC.
Applicazioni
DNA repair studies
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11
D16S539: 9
D5S818: 10,13
D7S820: 11
THO1: 8,9
TPOX: 8,10
vWA: 17,18
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)