NORS36007
Norell® Select Series™ 3 mm NMR tubes
frequency 600 MHz
Sinonimo/i:
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
colorless tube
glass tube
Caratteristiche
neck thread push fit
Confezionamento
pack of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Norell S-3-600-7
Parametri
600 MHz frequency
Lunghezza
7 in.
D.E. × D.I.
3 mm × 2.4 mm
curvatura
±0.006 mm
concentricità
±0.004 mm
Diam. tubo
3 mm
Spessore delle pareti
0.58 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)