K6H6/B5
89101606
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Origine biologica
Human x Mouse Hybridoma hybrid
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Lymphoblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse x Human hybrid myeloma
Descrizione della linea cellulare
Derived by a fusion of NS-1 - Ag4 myeloma cells with cells from a human nodular lymphoma. The cells are HPRT- and do not secrete immunoglobulin. They are used as a fusion partner for human B lymphocytes.
Applicazioni
Fusion partner and hybridisation studies
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 1 x 105 to 1 x 106 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)