Sf9 Cell Line from Spodoptera frugiperda pupal ovarian tissue
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 89070101, insect ovary, Spherical
Sinonimo/i:
SF-9 Cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
insect ovary
Confezionamento
tube of 5 μg 89070101-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89070101-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Spherical
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines at sigmaaldrich.com