SCC-9
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 89062003, human mouth, Epithelial
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Origine biologica
human mouth
Confezionamento
tube of 5 μg 89062003-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89062003-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human squamous carcinoma of the tongue
Descrizione della linea cellulare
25 year old male. Growth is enhanced by use of a feeder layer of X-irradiated STO cells.
Terreno di coltura
DMEM:HAMS F12 (1:1) + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) + 0.4 ug/ml hydrocortisone + 0.5mM sodium pyruvate.
Mantenimento delle subcolture
Split confluent cultures 1:3 to 1:6 using trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)