SW 403
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 87071008, human colon, Epithelial
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Origine biologica
human colon
Confezionamento
tube of 5 μg 87071008-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87071008-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 46, triploid
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Carcinoembryonic antigen (CEA)
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human Caucasian colon adenocarcinoma
Descrizione della linea cellulare
Established from a grade III adenocarcinoma of the bowel of a 51 year old Caucasian female. The cells produce CEA and are tumorigenic in nude mice. Electron microscopy reveals prominent golgi apparatus.
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Terreno di coltura
L15 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:6 i.e. seeding at 2-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; No CO2; 37°C. Cells do not reach confluency but will grow in small islands.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)