Key Documents
COLO 685
87061206, human uterus, Round & Refractile
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
product name
COLO 685, 87061206
Origine biologica
human uterus
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Round & Refractile
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human uterus adenocarcinoma
Descrizione della linea cellulare
Established from a 63 year old female with adenocarcinoma of the uterus. COLO 684 (Sigma Catalogue number 87061203) was established from the same patient as confirmed by STR profiling.
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.