COLO 320DM
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 87061205, human colon, Round & Refractile
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human colon
Confezionamento
tube of 5 μg 87061205-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87061205-1VL
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Hyperdiploid, modal no. 53
Morfologia
Round & Refractile
Prodotti
Serotonin, epinephrine, NPP, Adrenocorticotropic hormone (ACTH) and PTH
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Profilo DNA
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11
D16S539: 11,12
D5S818: 12
D7S820: 9,12
THO1: 8,9
TPOX: 8,9
vWA: 15,18
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)