Documenti fondamentali
TK6TGR
87020507, human blood, Lymphoblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
TK6TGR, 87020507
Origine biologica
human blood
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Lymphoblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human lymphoblast
Descrizione della linea cellulare
Derived from the human lymphoblast TK6, which is heterozygous for TK. The parent line was exposed to 20ug/ml thioguanine which produced a thioguanine resistant sub-population. The cells can be used as a fusion partner.
Applicazioni
Fusion partner
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11
D16S539: 11,12
D5S818: 12,13
D7S820: 9,11
THO1: 8,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 17,20
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)