Key Documents
RPMI 7666
87012703, human blood, Lymphoblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
product name
RPMI 7666, 87012703
Origine biologica
human blood
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
2n = 46
Morfologia
Lymphoblast
Prodotti
Immunoglobulin
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human Caucasian lymphoblast
Descrizione della linea cellulare
Initiated from the leukocytes obtained from a 32 year old Caucasian male having no known malignancy. EBV particles are present. The cells produce immunoglobulins in vitro.
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 8,12
D16S539: 9,11
D5S818: 11,12
D7S820: 8,11
THO1: 7,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 14,16
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.