3T3 clone A31 Cell Line from mouse
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 86110401, mouse embryo, Fibroblast
Sinonimo/i:
3T3-A31 Cells, BALB/3T3 clone A31 Cells, BALB/c 3T3 clone A31 Cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse embryo
Descrizione
Mouse BALB/c embryo
Confezionamento
tube of 5 μg 86110401-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86110401-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 40, hypotetraploid
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
- to study in vitro cytotoxicity and genotoxicity of retinyl palmitate–loaded poly(lactide-co-glycolide) nanoparticles for the topical treatment of skin diseases
- for the characterization of the phototoxicity of Vemurafenib, which is a B-Raf serine/threonine kinase inhibitor
- for the phototoxicity assessment of systemically applied compounds and drug candidates
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)