Documenti fondamentali
CL 21
86080602, Human x Mouse Hybridoma unknown/unspecified, Fibroblast-like
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica:
Human x Mouse Hybridoma unknown/unspecified
Modalità di accrescimento:
Adherent
Cariotipo:
Not specified
Morfologia:
Fibroblast-like
Prodotti:
Not specified
Recettori:
Not specified
Nome del prodotto
CL 21, 86080602
Origine biologica
Human x Mouse Hybridoma unknown/unspecified
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Fibroblast-like
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse / Human hybrid, SV-40 transformed
Descrizione della linea cellulare
The cell line CL21 has been established by hybridisation of C57 BL mouse peritoneal macrophages with SV40 transformed human skin fibroblasts. The human cells were derived from a patient with Lesch-Nyhan syndrome and are deficient in hypoxanthine guanine phosphoribosyltransferase (HGPRT). They have been reported to contain the human chromosome 7 and could also contain subchromosomal fragments of chromosome 17.
Applicazioni
Somatic cell hybrid mapping
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)