L929S
86032004, mouse adipose tissue, Not specified
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
L929S, 86032004
Origine biologica
mouse adipose tissue
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Not specified
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse areolar adipose tissue
Descrizione della linea cellulare
Grows spontaneously in suspension in low serum concentrations. It can also be grown in serum-free medium supplemented with 0.5% bactopeptone.
Applicazioni
Virus and metabolic studies
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 100,000 to 1,000,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)