Documenti fondamentali
AFRC MAC 14
Reactivity: Anti-Glycoprotein of Chlamydomonas reinhardii, 86030303
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
Rat x Rat Hybridoma
Confezionamento
tube of 5 μg 86030303-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86030303-1VL
ImmunoDon
AO rat spleen
Mieloma
Y3Ag1.2.3
Reattività
Anti-Glycoprotein of Chlamydomonas reinhardii
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgM
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Rat Y3Ag1.2.3 x Rat AO spleen
Descrizione della linea cellulare
The antibody recognises the glycoprotein 2BII. Binding is lost after acid hydrolysis or de-glycosylation of 2BII. AFRC MAC 14 shows similar fine specificity and properties to AFRC MAC 12, 13, 15, 16 and 17.
Immunogeno
2BII, the major glycoprotein fraction of the cell wall of Chlamydomonas reinhardii
Terreno di coltura
DMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. These cells require mouse macrophage feeder layers upon resuscitation
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)