Documenti fondamentali
JM
86010201, human blood, Lymphoblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
JM, 86010201
Origine biologica
human blood
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Lymphoblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human T cell
Descrizione della linea cellulare
T-cell derived line with the ability to grow HIV.
Applicazioni
HIV studies
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 8,11
D16S539: 10,11
D5S818: 9
D7S820: 8,10
THO1: 6,9.3
TPOX: 8,10
vWA: 16,17,19,20
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 100,000 to 1,000,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)