Documenti fondamentali
TR33B
85040102, rat brain, Glial
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
TR33B, 85040102
Origine biologica
rat brain
Confezionamento
tube of 5 μg 85040102-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85040102-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Glial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Rat Wistar-Furth oligodendroglioma
Descrizione della linea cellulare
Ethyl nitrosourea induced tumour of the spinal cord and roots from a Wistar-Furth rat. In cell culture the cells grow to a high density and form a sheet of cells with many processes. TR33B is the parent line of 33B (Sigma Catalogue number. 85081901).
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Tryptose Phosphate Broth + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)