RAMOS Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 85030802, human lymph, Lymphoblast
Sinonimo/i:
RA 1 Cells, Ramos (RA 1) Cells, Ramos 1 Cells, Ramos-RA1 Cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human lymph
Descrizione
Human Caucasian Burkitt′s lymphoma
Confezionamento
tube of 5 μg 85030802-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85030802-1VL
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Modal no. 45
Morfologia
Lymphoblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
RAMOS Cell Line human has been used to carry out a MTT (colorimetric assay) cell viability assay to measure calcium ionophore-induced cell death in Ramos cells under different conditions and to determine the expression of ZFP36 ring finger protein like 1 (ZFP36L1) in Ramos B cells during different stages of B cell differentiation.
Profilo DNA
CSF1PO: 10,11
D13S317: 13,14
D16S539: 10,13
D5S818: 7,12
D7S820: 11
THO1: 7,9.3
TPOX: 8,9
vWA: 15,16
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.