Documenti fondamentali
C57/B1
85011438, mouse skin, Epithelial
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
C57/B1, 85011438
Origine biologica
mouse skin
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse C57BL/6J melanoma epithelial
Descrizione della linea cellulare
Spontaneous tumour of C57 black/6J mouse originally obtained from Dr Parrish of Australian National University, Canberra. Rendered HGPRT- by selection in 20μg/ml 6-thioguanine.
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) at a maximum dilution of 1:10 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Monolayers will detach if monolayer becomes over-confluent.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)