SRP6233
Relaxin-3 human
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Sinonimo/i:
H3 relaxin, INSL7, Insulin-like peptide-7
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Relaxin-3 human, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE)
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
PM
5.5 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
Impurezze
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... RLN3(117579)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)