P3/NS1/1-Ag4.1
85011427, mouse blood, Not specified
About This Item
Prodotti consigliati
product name
P3/NS1/1-Ag4.1, 85011427
Origine biologica
mouse blood
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Not specified
Prodotti
Synthesises kappa-light chain of Immunoglobulin G (IgG1) but does not secrete it
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse myeloma
Descrizione della linea cellulare
P3/NS1/1-Ag4-1 is a non-Ig-secreting but Kappa light chain synthesising subclone of P3X27. Resistant to 20μg/ml azaguanine and does not grow in selective medium.
Applicazioni
Fusion partner
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-8x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.