Documenti fondamentali
LIM1899 cell line human
12062001, human colon, Epithelial; cells are small rounded and grow in clusters
Sinonimo/i:
LIM 1899, LIM-1899
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
LIM1899 cell line human, 12062001
Origine biologica
human colon
Modalità di accrescimento
adherent
Morfologia
Epithelial; cells are small rounded and grow in clusters
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Descrizione della linea cellulare
Columnar cell adenocarcinoma of the colon. Cell Bank Australia reference number: CBA0163.
Terreno di coltura
RPMI-1640 (with 2mM L-Glutamine + 25mM HEPES) + 10% FCS, Insulin 0.6 μg/ml, Hydrocortisone 1 μg/ml, 1-Thioglycerol 10 μM
Mantenimento delle subcolture
Optimal split ratio 1:8 (seeding density 1 x 104 cells/cm2). Cells incubated at 37°C with 5% CO2. Harvest the cells using 0.05% Trypsin/EDTA at 37°C for 5 min. LIM1899 requires the growth medium to be changed 3 times each week.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments.  Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)