HRA-19
10012802, human colon, Epithelial
Sinonimo/i:
HRA, HRA19
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
HRA-19, 10012802, from human colon
Origine biologica
human colon
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Origine della linea cellulare
Human colorectal adenocarcinoma
Profilo DNA
STR-PCR Data:
Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 12
D13S317: 11,12
D16S539: 11
D5S818: 11
D7S820: 9,12
THO1: 8
TPOX: 11
vWA: 16
Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 12
D13S317: 11,12
D16S539: 11
D5S818: 11
D7S820: 9,12
THO1: 8
TPOX: 11
vWA: 16
Terreno di coltura
DMEM (High glucose Sigma D6546) + 2 mM Glutamine + 10% Fetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 to 1:10 weekly using 0.05% trypsin/EDTA; 7.5% CO2; 37 °C.Suggested seeding density 2-4x10,000 cells/cm2.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Esclusione di responsabilità
This cell line has special release conditions: Commercial organisations are required to complete the ′Cell Line Release Authorisation for Research Use in Commercial Organisations′ release conditions form.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)