Mero-14
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 9100101, human lung, Spindle shaped cells
Sinonimo/i:
Mero14 Cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human lung
Confezionamento
tube of 5 μg 09100101-DNA-5UG
pkg of vial of cells 09100101-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Number of chromosomes 72-75
Morfologia
Spindle shaped cells
Prodotti
Cytokeratins 7, 8, 18 and 19. Epithelial membrane antigen (EMA)
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Profilo DNA
CSF1PO: 10
D13S317: 12
D16S539: 12,13
D5S818: 9
D7S820: 10,11
THO1: 8
TPOX: 9,11
vWA: 15,18
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)