U-251 MG cell line human
9063001, human brain, Pleomorphic/astrocytoid
Sinonimo/i:
U-251MG Cells, U251 Cells, U251N Cells
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
U-251 MG cell line human, 09063001
Origine biologica
human brain
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 46
Morfologia
Pleomorphic/astrocytoid
Prodotti
Contains GFAP positive cells
Recettori
PDGFR alpha and EGFR. See Nistér M. et al., (1988) & (1991)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
- for the extraction of cancer stem cells from U-251 human glioblastoma cell line
- to study the mechanism of Pax6 (paired box protein)-associated increase in expression of Dkk3 (Dickkopf 3)
- to study the role of JARID1B (jumonji AT-rich interactive domain 1B) in the pathogenesis of glioma
- to study the therapeutic efficacy of Irinophore C combined with temozolomide in glioblastoma tumor model
Profilo DNA
CSF1PO: 11,12
D13S317: 10,11
D16S539: 12
D5S818: 11,12
D7S820: 10,12
THO1: 9.3
TPOX: 8
vWA: 16,18
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)