KARPAS 417
6100302, human blood, Single round to polymorphic cells growing in suspension
Sinonimo/i:
KARPAS, 417
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
KARPAS 417, from human blood, 06100302
Origine biologica
human blood
Confezionamento
tube of 5 μg 06100302-DNA-5UG
pkg of vial of cells 06100302-1VL
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Complex translocations, refer to Karpas et al., 2005
Morfologia
Single round to polymorphic cells growing in suspension
Prodotti
Secretes IgGks
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Profilo DNA
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Esclusione di responsabilità
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)