Documenti fondamentali
BBA4
00020912, Reactivity: Anti-Trypanosoma brucei basal bodies
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
Mouse spleen
Mieloma
Sp2-0/Ag
Reattività
Anti-Trypanosoma brucei basal bodies
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgM
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse x Mouse hybridoma
Descrizione della linea cellulare
BBA4 was developed by immunizing mice with extracted T. brucei brucei cytoskeleton and fusing the mouse spleen cells with the myeloma Sp2-0/Ag.
Immunogeno
T. brucei brucei cytoskeleton (detergent extracted)
Applicazioni
Detection of T.brucei basal bodies
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 1-9 x 100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)