C9635
DL-p-Chloroamphetamine hydrochloride
≥94% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-Chloro-α-methylphenethylamine hydrochloride, PCA
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥94% (HPLC)
Stato
powder
drug control
Home Office Schedule 1; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Colore
white to off-white
Punto di fusione
168-170 °C (lit.)
Solubilità
DMSO: >20 mg/mL
H2O: >20 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.CC(N)Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H12ClN.ClH/c1-7(11)6-8-2-4-9(10)5-3-8;/h2-5,7H,6,11H2,1H3;1H
DZAANUYJOGCNLL-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Brain, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?