C8615
CXCL16 human
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
CXC chemokine ligand 16
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
CXCL16 human, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥97% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
Potenza
2.5-12 ng/mL
PM
predicted mol wt ~10.1 kDa
Confezionamento
pkg of 25 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?