C7112
Anti-Cortactin (KE-20) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-EMS1, Anti-p80/85
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, human, mouse, chicken
tecniche
indirect immunofluorescence: 1:500 using mouse fibroblasts NIH3T3 cell line
western blot: 1:1,000 using cytosol extract of rat brain, whole extract of chicken embryo fibroblasts, or whole cell extract of the human epidermoid carcinoma A431 cell line
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CTTN(2017)
mouse ... Cttn(13043)
rat ... Cttn(60465)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol